Stampa…
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T1781-1G T1781-5G
TCIAT1781-1GEA 24 EUR
TCIAT1781-1G TCIAT1781-5G
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₆BrF₃O
Punto di ebollizione: 79°C
Punto di fusione: 23…24 °C
Densità: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061238
CAS Number: 50824-05-0
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c8eb94d770cc7c7be6a28450e08498515ecc7b8&vid=0c8eb94d770cc7c7be6a28450e08498515ecc7b8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %