Stampa…

α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

T2730-1G T2730-5G
TCIAT2730-1GEA 31 EUR
TCIAT2730-1G TCIAT2730-5G
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene ≥97.0% (by GC)
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₆BrF₃O
Punto di ebollizione: 178 - 180 °C (1013 hPa)
Densità: 1,572 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 89°C
MDL Number: MFCD00061271
CAS Number: 159689-88-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1b54f196cb9cc2b72d72184b37b9550e57574a&vid=0b1b54f196cb9cc2b72d72184b37b9550e57574a&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR