Stampa…
3,5-Difluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: α-Bromo-3,5-difluorotoluene
D2631-25G D2631-5G
TCIAD2631-25GEA 183 EUR
TCIAD2631-25G TCIAD2631-5G
3,5-Difluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
3,5-Difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrF₂
Punto di ebollizione: 65°C
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 81°C
MDL Number: MFCD00010304
CAS Number: 141776-91-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913dfd07500f4ea131557cf72d2527f0b07a91ab&vid=913dfd07500f4ea131557cf72d2527f0b07a91ab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %