Stampa…
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D3700-25G D3700-5G
TCIAD3700-25GEA 141 EUR
TCIAD3700-25G TCIAD3700-5G
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene
Formula: C₇H₅BrCl₂
Punto di ebollizione: 86°C
MDL Number: MFCD00041363
CAS Number: 18880-04-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acecfdc1d776b0e6289e35cb7db7917c2e6d6158&vid=acecfdc1d776b0e6289e35cb7db7917c2e6d6158&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %