Stampa…
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T2464-1G T2464-5G
TCIAT2464-1GEA 21 EUR
TCIAT2464-1G TCIAT2464-5G
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥97.0% (by GC)
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrF₃
Punto di ebollizione: 44 - 46 °C (1 -rr)
Densità: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65°C
MDL Number: MFCD00083528
CAS Number: 220141-72-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251e45d12dc4d89b0f3b6ca185c6550a578f94a9&vid=251e45d12dc4d89b0f3b6ca185c6550a578f94a9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %