Stampa…
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D3548-25G D3548-5G
TCIAD3548-25GEA 244 EUR
TCIAD3548-25G TCIAD3548-5G
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
Formula: C₇H₅BrCl₂
Punto di ebollizione: 138°C
Punto di fusione: 39…41 °C
MDL Number: MFCD00236034
CAS Number: 85482-13-9
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ffd61f75680f15896e9a609929880adccd59bbd&vid=3ffd61f75680f15896e9a609929880adccd59bbd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C