2,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄BrF₃ Punto di ebollizione: 182 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 21 °C |
MDL Number:
MFCD00061209 CAS Number: 157911-56-3 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |