Stampa…

2,3,4-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

T2462-1G T2462-5G
TCIAT2462-1GEA 27 EUR
TCIAT2462-1G TCIAT2462-5G
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrF₃
Punto di ebollizione: 182 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 91°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00061233
CAS Number: 157911-55-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=819c7fc837c503aaf253445a72866992522ab0e4&vid=819c7fc837c503aaf253445a72866992522ab0e4&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR