Stampa…

4-Fluorobenzylamine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: (4-Fluorophenyl)methanamine

F0252-25G F0252-5G
TCIAF0252-25GEA 50 EUR
TCIAF0252-25G TCIAF0252-5G
4-Fluorobenzylamine ≥98.0% (by GC)
4-Fluorobenzylamine
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 183°C
Densità: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 66°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008120
CAS Number: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36c5394a5f7550ad173a7ec3698371e5a44460db&vid=36c5394a5f7550ad173a7ec3698371e5a44460db&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR