Stampa…
3,4-Difluorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D3373-1G D3373-5G
TCIAD3373-1GEA 33 EUR
TCIAD3373-1G TCIAD3373-5G
3,4-Difluorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Difluorobenzylamine
Formula: C₇H₇F₂N
Peso molecolare: 143,14 g/mol
Punto di ebollizione: 174 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 31 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79°C
MDL Number: MFCD00010145
CAS Number: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&vid=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %