2,4-Difluorobenzylamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₇F₂N Punto di ebollizione: 82 - 84 °C (15 -rr) Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 68°C |
MDL Number:
MFCD00010142 CAS Number: 72235-52-0 EINECS: 276-502-0 UN: 2735 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |