Stampa…
Azelaic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
A1318-25G A1318-250G
TCIAA1318-25GEA 23 EUR
TCIAA1318-25G TCIAA1318-250G
Azelaic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Azelaic acid
Formula: C₉H₁₆O₄
Punto di ebollizione: 306°C
Punto di fusione: 106 °C
Densità: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004432
CAS Number: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 14,00905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=431eb9979a797a32adac0ea5ec6b0cfa3cac149b&vid=431eb9979a797a32adac0ea5ec6b0cfa3cac149b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency