Stampa…
Azelaic acid ≥80.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
A0561-25G A0561-500G
TCIAA0561-25GEA 16 EUR
TCIAA0561-25G TCIAA0561-500G
Azelaic acid ≥80.0% (by GC)
Azelaic acid
Formula: C₉H₁₆O₄
Punto di ebollizione: 360°C
Punto di fusione: 106 °C
Densità: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004432
CAS Number: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 14,00905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cc197c25358a606244fcd69e5626dfb080e269d&vid=2cc197c25358a606244fcd69e5626dfb080e269d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C