Dimethyl suberate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ Punto di ebollizione: 270°C Densità: 1,014 g/cm³ (18 °C) |
MDL Number:
MFCD00008471 CAS Number: 1732-09-8 EINECS: 217-059-5 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |