Stampa…
1,7-Octadiene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
O0104-25ML O0104-500ML O0104-100ML
TCIAO0104-25MLEA 24 EUR
TCIAO0104-25ML TCIAO0104-500ML TCIAO0104-100ML
1,7-Octadiene ≥97.0% (by GC)
1,7-Octadiene
Formula: C₈H₁₄
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: -70°C
Densità: 0,7313 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 9°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008668
CAS Number: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf60328f2f0de48026396298952df0fdaa783379&vid=cf60328f2f0de48026396298952df0fdaa783379&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %