Stampa…
1,7-Dihydroxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Naphthalene-1,7-diol
D0592-25G D0592-500G
TCIAD0592-25GEA 90 EUR
TCIAD0592-25G TCIAD0592-500G
1,7-Dihydroxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
1,7-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 175…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035720
CAS Number: 575-38-2
EINECS: 209-383-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=068d76e1c726d7956179a765780bc9122a6ec3ea&vid=068d76e1c726d7956179a765780bc9122a6ec3ea&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C