Stampa…
1,7-Diaminoheptane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Heptamethylendiamine, Heptane-1,7-diamine, 1,7-Heptanediamine
D0094-25G D0094-5G
TCIAD0094-25GEA 88 EUR
TCIAD0094-25G TCIAD0094-5G
1,7-Diaminoheptane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,7-Diaminoheptane
Formula: C₇H₁₈N₂
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 225°C
Punto di fusione: 28…29 °C
Densità: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008246
CAS Number: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8d78210fd3293bc2f9f8e7ff80cf8ad0e44332c&vid=d8d78210fd3293bc2f9f8e7ff80cf8ad0e44332c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %