Stampa…
Dimetile adipato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
A0166-25ML A0166-500ML
TCIAA0166-25MLEA 17 EUR
TCIAA0166-25ML TCIAA0166-500ML
Dimetile adipato ≥99.0% (by GC)
Dimetile adipato
Formula: C₈H₁₄O₄
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di ebollizione: ~ 229 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 10,3 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 122°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008469
CAS Number: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 14,00162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46f2f6217e18578e844392aa668eb54f137a7179&vid=46f2f6217e18578e844392aa668eb54f137a7179&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %