Stampa…
Dietile adipato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: NSC 19160, Adipic acid diethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid diethyl ester, NSC 3363
A0162-500ML A0162-25ML
TCIAA0162-500MLEA 46 EUR
TCIAA0162-500ML TCIAA0162-25ML
Dietile adipato ≥99.0% (by GC)
Dietile adipato
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Peso molecolare: 202,25 g/mol
Punto di ebollizione: ~ 251 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –19,8 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009215
CAS Number: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 14,00162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66f17408cb1b5713ab3b6eacae6ab81f6172d2f4&vid=66f17408cb1b5713ab3b6eacae6ab81f6172d2f4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.5