Stampa…
Acido adipico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0161-25G A0161-500G
TCIAA0161-25GEA 16 EUR
TCIAA0161-25G TCIAA0161-500G
Acido adipico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Acido adipico
Formula: HOOC(CH₂)₄COOH
Punto di ebollizione: 337 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 151 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004420
CAS Number: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 14,00162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a2aded8a4ef0c7e48f4f5b2cc3e709f19a8f311&vid=3a2aded8a4ef0c7e48f4f5b2cc3e709f19a8f311&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 152.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency