Stampa…
1,6-Heptadiyne ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
H0483-5ML H0483-1ML
TCIAH0483-5MLEA 72 EUR
TCIAH0483-5ML TCIAH0483-1ML
1,6-Heptadiyne ≥98.0% (by GC)
1,6-Heptadiyne
Formula: C₇H₈
Peso molecolare: 92,14 g/mol
Punto di ebollizione: 112°C
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,8164 g/cm³ (17 °C)
Flash Pt: 9°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014925
CAS Number: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf39905fd19b74115ee154a579ebc1a7acbd4f6d&vid=bf39905fd19b74115ee154a579ebc1a7acbd4f6d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %