Stampa…
1,6-Heptadiene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Hepta-1,6-diene
H0564-1ML H0564-5ML
TCIAH0564-1MLEA 76 EUR
TCIAH0564-1ML TCIAH0564-5ML
1,6-Heptadiene ≥99.0% (by GC)
1,6-Heptadiene
Formula: C₇H₁₂
Peso molecolare: 96,17 g/mol
Punto di ebollizione: 90°C
Punto di fusione: –129 °C
Densità: 0,7142 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –10°C
MDL Number: MFCD00008667
CAS Number: 3070-53-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %