Stampa…
Esametilen-1,6-diisocianato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Esametilene diisocianato
H0324-25ML H0324-500ML H0324-100ML
TCIAH0324-25MLEA 19 EUR
TCIAH0324-25ML TCIAH0324-500ML TCIAH0324-100ML
Esametilen-1,6-diisocianato ≥98.0% (by GC)
Esametilen-1,6-diisocianato
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 168,2 g/mol
Punto di ebollizione: 255°C
Punto di fusione: –67 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002047
CAS Number: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
UN: 2281
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f64a050b16dcbfe2c9afb36e0e45269e6d2e6f9b&vid=f64a050b16dcbfe2c9afb36e0e45269e6d2e6f9b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %