Stampa…
1,6-Dihydroxynaphthalene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Naphthalene-1,6-diol
D0591-25G D0591-500G
TCIAD0591-25GEA 50 EUR
TCIAD0591-25G TCIAD0591-500G
1,6-Dihydroxynaphthalene ≥99.0% (by GC)
1,6-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 135,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003981
CAS Number: 575-44-0
EINECS: 209-386-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71ea5c4e4fff5bae0aaa5a0fd1cae39544bd115e&vid=71ea5c4e4fff5bae0aaa5a0fd1cae39544bd115e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity