Stampa…
Esametilendiammina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0095-25G D0095-500G
TCIAD0095-25GEA 16 EUR
TCIAD0095-25G TCIAD0095-500G
Esametilendiammina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Esametilendiammina
Formula: C₆H₁₆N₂
Punto di ebollizione: 205°C
Punto di fusione: 39…42 °C
Densità: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008243
CAS Number: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 2280
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25fe2af8c81dd0a9715db7a8b2c4a7c393240c5c&vid=25fe2af8c81dd0a9715db7a8b2c4a7c393240c5c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C