Stampa…
Acido glutarico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
G0069-25G G0069-500G
TCIAG0069-25GEA 17 EUR
TCIAG0069-25G TCIAG0069-500G
Acido glutarico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Acido glutarico
Formula: C₅H₈O₄
Punto di ebollizione: 200°C
Punto di fusione: 98 °C
Densità: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004410
CAS Number: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 14,04473
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency