1,5-Hexadiene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₀ Punto di ebollizione: 59°C Punto di fusione: –141 °C Densità: 0,692 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: -46°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008666 CAS Number: 592-42-7 EINECS: 209-754-7 UN: 2458 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |