Stampa…
1,5-Dihydroxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
D0590-25G D0590-500G D0590-100G
TCIAD0590-25GEA 17 EUR
TCIAD0590-25G TCIAD0590-500G TCIAD0590-100G
1,5-Dihydroxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
1,5-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 180 °C
Densità: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003980
CAS Number: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=389e39fe95b80378577a115f37b38bdb2d082fbb&vid=389e39fe95b80378577a115f37b38bdb2d082fbb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %