Stampa…
2,5-Dimethoxytoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D2552-25G D2552-5G
TCIAD2552-25GEA 203 EUR
TCIAD2552-25G TCIAD2552-5G
2,5-Dimethoxytoluene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethoxytoluene
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 218°C
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 102°C
MDL Number: MFCD00041901
CAS Number: 24599-58-4
EINECS: 246-343-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5063ebd50637e5057fc84169e41b3b9798c8151a&vid=5063ebd50637e5057fc84169e41b3b9798c8151a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %