Stampa…
2',5'-Dimethoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D1444-25G D1444-500G
TCIAD1444-25GEA 42 EUR
TCIAD1444-25G TCIAD1444-500G
2',5'-Dimethoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 158°C
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 1,139 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008728
CAS Number: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a258c277083fdecf9c18a95ebbd41056798fc00&vid=1a258c277083fdecf9c18a95ebbd41056798fc00&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %