Stampa…
Idrochinone ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1,4-Idrossibenzene
H0186-25G H0186-500G
TCIAH0186-25GEA 16 EUR
TCIAH0186-25G TCIAH0186-500G
Idrochinone ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Idrochinone
Formula: C₆H₄(OH)₂
Peso molecolare: 110.11 g/mol
Punto di ebollizione: 282°C
Punto di fusione: 172
Flash Pt: 165
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002339
CAS Number: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,04808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1617bcf6caad784bc4042b9b3ab9740f32ad8544&vid=1617bcf6caad784bc4042b9b3ab9740f32ad8544&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Redox method) min. 99.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in dilute Acetic acid transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.02 %