Stampa…
2-Metilidrochinone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Methylhydroquinone
M0342-25G M0342-500G M0342-100G
TCIAM0342-25GEA 21 EUR
TCIAM0342-25G TCIAM0342-500G TCIAM0342-100G
2-Metilidrochinone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Metilidrochinone
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002345
CAS Number: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f94420ed7877288a6dcbfec8ff27d4bc946693ea&vid=f94420ed7877288a6dcbfec8ff27d4bc946693ea&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Redox method) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency