Stampa…
2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1,4-Difluoro-2-isocyanatobenzene
D3695-1G D3695-5G
TCIAD3695-1GEA 35 EUR
TCIAD3695-1G TCIAD3695-5G
2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
2,5-Difluorophenyl isocyanate
Formula: C₇H₃F₂NO
Peso molecolare: 155,1 g/mol
Punto di ebollizione: 54°C
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 56°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013843
CAS Number: 39718-32-6
UN: 3080
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3e244e7ad60f1d3996922d23fe55bc01687735c&vid=c3e244e7ad60f1d3996922d23fe55bc01687735c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %