Stampa…
Terephthalonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0016-25G T0016-500G T0016-100G
TCIAT0016-25GEA 21 EUR
TCIAT0016-25G TCIAT0016-500G TCIAT0016-100G
Terephthalonitrile ≥98.0% (by GC)
Terephthalonitrile
Formula: C₈H₄N₂
Punto di fusione: 223…226 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001810
CAS Number: 623-26-7
EINECS: 210-783-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c581ac59a695b0ab6207c55a53413d9d6a52cff&vid=7c581ac59a695b0ab6207c55a53413d9d6a52cff&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 230.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency