Stampa…
2',5'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
D2502-25G D2502-5G
TCIAD2502-25GEA 45 EUR
TCIAD2502-25G TCIAD2502-5G
2',5'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2',5'-Dichloroacetophenone
Formula: C₈H₆Cl₂O
Peso molecolare: 189,04 g/mol
Punto di ebollizione: 128°C
Punto di fusione: 14°C
Densità: 1,352 g/cm³ (17.5 °C)
MDL Number: MFCD00000607
CAS Number: 2476-37-1
EINECS: 219-605-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=448325df5a05fe980d6d1edfb68e3d74caed01fd&vid=448325df5a05fe980d6d1edfb68e3d74caed01fd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %