Stampa…
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1,4-Dichloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
D1318-25G D1318-5G
TCIAD1318-25GEA 125 EUR
TCIAD1318-25G TCIAD1318-5G
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₃Cl₂F₃
Peso molecolare: 215 g/mol
Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 1,5009 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 76°C
MDL Number: MFCD00000608
CAS Number: 320-50-3
EINECS: 206-276-0
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68b200ae974072665010801c277fa06e5a73cc54&vid=68b200ae974072665010801c277fa06e5a73cc54&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %