Stampa…
p-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1,4-Fenilendiamina
P0170-250G P0170-25G
TCIAP0170-250GEA 34 EUR
TCIAP0170-250G TCIAP0170-25G
p-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
p-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 267°C
Punto di fusione: 139…141 °C
Densità: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007901
CAS Number: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b11c648a074c66f0416f17e0cc280af78817be64&vid=b11c648a074c66f0416f17e0cc280af78817be64&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 145.0 deg-C
Solubility in hot EtOH (95vol%) almost transparency