Diethyl succinate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms:
Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
Formula:
C₈H₁₄O₄ Peso molecolare: 174.2 g/mol Punto di ebollizione: 196°C Punto di fusione: -19 Flash Pt: 104°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009208 CAS Number: 123-25-1 EINECS: 204-612-0 Merck Index: 12,09038 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |