Acido succinico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
HOOCCH₂CH₂COOH Punto di ebollizione: 235 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 182 °C Densità: 1,56 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 206 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002789 CAS Number: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 ADR: 8,III Merck Index: 14,08869 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 185.0 to 189.0 deg-C |
Solubility in hot Water | almost transparency |