Dimethyl malonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₈O₄ Punto di ebollizione: 184°C Punto di fusione: –62 °C Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 91°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008460 CAS Number: 108-59-8 EINECS: 203-597-8 Merck Index: 14,06096 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |