Stampa…
Dietil malonato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M0029-25ML M0029-500ML
TCIAM0029-25MLEA 16 EUR
TCIAM0029-25ML TCIAM0029-500ML
Dietil malonato ≥99.0% (by GC)
Dietil malonato
Formula: C₇H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 199°C
Punto di fusione: -50°C
Densità: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009195
CAS Number: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 14,03823
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49dcbb51cbfda51dd1ef18b027d9c9288b9b2144&vid=49dcbb51cbfda51dd1ef18b027d9c9288b9b2144&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %