Stampa…

3,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 3,5-Xylyl isocyanate, 3,5-Dimethylphenylisocyanate

D3474-25G D3474-5G
TCIAD3474-25GEA 156 EUR
TCIAD3474-25G TCIAD3474-5G
3,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 205°C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 84°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013868
CAS Number: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4101c5760f270a0c3d7655df617a2fa9e048009e&vid=4101c5760f270a0c3d7655df617a2fa9e048009e&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR