Stampa…
4-Ethyl-m-xylene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0241-1ML E0241-5ML
TCIAE0241-1MLEA 86 EUR
TCIAE0241-1ML TCIAE0241-5ML
4-Ethyl-m-xylene ≥95.0% (by GC)
4-Ethyl-m-xylene
Formula: C₁₀H₁₄
Punto di ebollizione: 186°C
Punto di fusione: –62,9 °C
Densità: 0,8763 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039905
CAS Number: 874-41-9
EINECS: 212-860-6
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac8cfb157d5a4bf7bb6c3ff10679aa31eaa9021c&vid=ac8cfb157d5a4bf7bb6c3ff10679aa31eaa9021c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %