Stampa…
2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0410-25G I0410-5G
TCIAI0410-25GEA 177 EUR
TCIAI0410-25G TCIAI0410-5G
2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
2,6-Dimethylphenyl isocyanate
Formula: C₉H₉NO
Punto di ebollizione: 113°C
Densità: 1,057 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 86°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002012
CAS Number: 28556-81-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a343095cd4acbfd579bfb027954662adaa32a936&vid=a343095cd4acbfd579bfb027954662adaa32a936&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %