Stampa…
2-Iodo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dimethyl-2-iodobenzene, 2-Iodo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyliodobenzene, 2,6-Dimethyl-1-iodobenzene
I0752-25G I0752-5G
TCIAI0752-25GEA 130 EUR
TCIAI0752-25G TCIAI0752-5G
2-Iodo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
2-Iodo-m-xylene
Formula: C₈H₉I
Peso molecolare: 232,06 g/mol
Punto di ebollizione: 230°C
Punto di fusione: 11°C
Densità: 1,6518 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 102°C
MDL Number: MFCD00019012
CAS Number: 608-28-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85352959cb55e2b493efe6555169acbb74077bf3&vid=85352959cb55e2b493efe6555169acbb74077bf3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %