Stampa…
3',5'-Dihydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
D1981-10G D1981-25G
TCIAD1981-10GEA 55 EUR
TCIAD1981-10G TCIAD1981-25G
3',5'-Dihydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
3',5'-Dihydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 148 °C
MDL Number: MFCD00002290
CAS Number: 51863-60-6
EINECS: 257-480-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d31a7bf01a38abdf04c8f0828fa79fbbcbfc7302&vid=d31a7bf01a38abdf04c8f0828fa79fbbcbfc7302&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C