Stampa…
2',6'-Difluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D3559-25G D3559-5G
TCIAD3559-25GEA 184 EUR
TCIAD3559-25G TCIAD3559-5G
2',6'-Difluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2',6'-Difluoroacetophenone
Formula: C₈H₆F₂O
Punto di ebollizione: 79°C
Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 76°C
MDL Number: MFCD00000328
CAS Number: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87f2b38cd8d6be85926fd42e19859c5c435a9bce&vid=87f2b38cd8d6be85926fd42e19859c5c435a9bce&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %