Stampa…
2,6-Difluorobenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (2,6-Difluorophenyl)methanol
D2507-25G D2507-5G
TCIAD2507-25GEA 107 EUR
TCIAD2507-25G TCIAD2507-5G
2,6-Difluorobenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
2,6-Difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆F₂O
Peso molecolare: 144,12 g/mol
Punto di ebollizione: 88°C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 88°C
MDL Number: MFCD00004603
CAS Number: 19064-18-7
EINECS: 242-792-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=482a3f6ed263a17ea794e3cb65e57ef9174e03a6&vid=482a3f6ed263a17ea794e3cb65e57ef9174e03a6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %