Tetrafluoroisophthalonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈F₄N₂ Punto di ebollizione: 283 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 76…78 °C |
MDL Number:
MFCD00013290 CAS Number: 2377-81-3 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 79.0 deg-C |