3,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
D3791-25G
D3791-5G
TCIAD3791-25GEA
110
EUR
TCIAD3791-25G
TCIAD3791-5G
3,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₆Cl₂O Peso molecolare: 177,03 g/mol Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 82 °C |
MDL Number:
MFCD00004634 CAS Number: 60211-57-6 EINECS: 262-109-1 ADR: 6.1,II |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 81.0 deg-C |